Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGK1 Protein
A cDNA sequence encoding the SGK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SGK1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943719
|
enQuireBio™
QP13483-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923719
|
enQuireBio™
QP13483-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933719
|
enQuireBio™
QP13483-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SGK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SGK1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MISQPQEPEL MNANPSPPPS PSQQINLGPS SNPHAKPSDF HFLKVIGKGS FGKVLLARHK AEEVFYAVKV LQKKAILKKK EEKHIMSERN VLLKNVKHPF LVGLHFSFQT ADKLYFVLDY INGGELFYHL QRERCFLEPR ARFYAAEIAS ALGYLHSLNI VYRDLKPENI LLDSQGHIVL TDFGLCKENI EHNSTTSTFC GTPEYLAPEV LHKQPYDRTV DWWCLGAVLY EMLYGLPPFY SRNTAEMYDN ILNKPLQLKP NITNSARHLL EGLLQKDRTK RLGAKDDFME IKSHVFFSLI NWDDLINKKI TPPFNPNVSG PNDLRHFDPE FTEEPVPNSI GKSPDSVLVT ASVKEAAEAF LGFSYAPPTD SFL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |