Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGTA Protein
A cDNA sequence encoding the SGTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | SGTA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15973719
|
enQuireBio™
QP13484-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15963719
|
enQuireBio™
QP13484-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953719
|
enQuireBio™
QP13484-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SGTA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SGTA Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDNKKRLAYA IIQFLHDQLR HGGLSSDAQE SLEVAIQCLE TAFGVTVEDS DLALPQTLPE IFEAAATGKE MPQDLRSPAR TPPSEEDSAE AERLKTEGNE QMKVENFEAA VHFYGKAIEL NPANAVYFCN RAAAYSKLGN YAGAVQDCER AICIDPAYSK AYGRMGLALS SLNKHVEAVA YYKKALELDP DNETYKSNLK IAELKLREAP SPTGGVGSFD IAGLLNNPGF MSMASNLMNN PQIQQLMSGM ISGGNNPLGT PGTSPSQNDL ASLIQAGQQF AQQMQQQNPE LIEQLRSQIR SRTPSASNDD QQELEHHHHH H | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |