Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAP25 / SUP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SNAP25 / SUP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1354-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15903909
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001309831.1
SNAP25 / SUP Protein
Research Use Only
SNAP25
Recombinant Protein
E. coli
MAEDADMRNE LEEMQRRADQ LADESLESTR RMLQLVEESK DAGIRTLVML DEQGEQLERI EEGMDQINKD MKEAEKNLTD LGKFCGLCVC PCNKLKSSDA YKKAWGNNQD GVVASQPARV VDEREQMAIS GGFIRRVTND ARENEMDENL EQVSGIIGNL RHMALDMGNE IDTQNRQIDR IMEKADSNKT RIDEANQRAT KMLGSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6616
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol