missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPB Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SNRPB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15923919
|
enQuireBio™
QP13543-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15903919
|
enQuireBio™
QP13543-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15913919
|
enQuireBio™
QP13543-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SNRPB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNRPB is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MTVGKSSKML QHIDYRMRCI LQDGRIFIGT FKAFDKHMNL ILCDCDEFRK IKPKNSKQAE REEKRVLGLV LLRGENLVSM TVEGPPPKDT GIARVPLAGA AGGPGIGRAA GRGIPAGVPM PQAPAGLAGP VRGVGGPSQQ VMTPQGRGTV AAAAAAATAS IAGAPTQYPP GRGGPPPPMG RGAPPPGMMG PPPGMRPPMG PPMGIPPGRG TPMGMPPPGM RPPPPGMRGP PPPGMRPPRP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |