missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SOST Protein

A cDNA sequence encoding the SOST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13561-HIS-HEK-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15943979

  • 7875.00€ / 1mg
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

SOST Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MKHHHHHHASQGWQAFKNDA TEIIPELGEY PEPPPELENN KTMNRAENGG RPPHHPFETK DVSEYSCREL HFTRYVTDGP CRSAKPVTEL VCSGQCGPAR LLPNAIGRGK WWRPSGPDFR CIPDRYRAQR VQLLCPGGEA PRARKVRLVA SCKCKRLTRF HNQSELKDFG TEAARPQKGR KPRPRARSAK ANQAELENAY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SOST filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.03M Acetate buffer pH 4.0.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali