Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spindlin-2B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spindlin-2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8026-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16072231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001006682.1
Spindlin-2B Protein
Research Use Only
SPIN2B
Recombinant Protein
E. coli
MKTPNAQEAE GQQTRAAAGR ATGSANMTKK KVSQKKQRGR PSSQPRRNIV GCRISHGWKE GDEPITQWKG TVLDQVPINP SLYLVKYDGI DCVYGLELHR DERVLSLKIL SDRVASSHIS DANLANTIIG KAVEHMFEGE HGSKDEWRGM VLAQAPIMKA WFYITYEKDP VLYMYQLLDD YKEGDLRIMP ESSESPPTER EPGGVVDGLI GKHVEYTKED GSKRIGMVIH QVEAKPSVYF IKFDDDFHIY VYDLVKKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
474343
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol