Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 10011 |
---|---|
Nome | SRA1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | SRA1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954069
|
enQuireBio™
QP13589-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944069
|
enQuireBio™
QP13589-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934069
|
enQuireBio™
QP13589-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
10011 | |
Research Use Only | |
SRA1 | |
Human | |
His | |
SRA1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 0.1MNaCl ,10% glycerol and 1mM DTT. |
SRA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVGSGPAS GVEPTSFPVE SEAVMEDVLR PLEQALEDCR GHTRKQVCDD ISRRLALLQE QWAGGKLSIP VKKRMALLVQ ELSSHRWDAA DDIHRSLMVD HVTEVSQWMV GVKRLIAEKR SLFSEEAANE EKSAATAEKN HTIPGFQQAS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |