Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Stathmin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Stathmin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8172-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16073051
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001269982.1
Stathmin-4 Protein
Research Use Only
STMN4
Recombinant Protein
E. coli
MTLAAYKEKM KELPLVSLFC SCFLADPLNK SSYKYEGWCG RQCRRKDESQ RKDSADWRER RAQADTVDLN WCVISDMEVI ELNKCTSGQS FEVILKPPSF DGVPEFNASL PRRRDPSLEE IQKKLEAAEE RRKYQEAELL KHLAEKREHE REVIQKAIEE NNNFIKMAKE KLAQKMESNK ENREAHLAAM LERLQEKDKH AEEVRKNKEL KEEASR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
81551
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol