Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIGIT / VSTM3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIGIT / VSTM3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7657-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16070031
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_776160.2
TIGIT / VSTM3 Protein
Research Use Only
TIGIT
Recombinant Protein
E. coli
MMTGTIETTG NISAEKGGSI ILQCHLSSTT AQVTQVNWEQ QDQLLAICNA DLGWHISPSF KDRVAPGPGL GLTLQSLTVN DTGEYFCIYH TYPDGTYTGR IFLEVLESSV AEHGARFQIP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
201633
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol