Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8108-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16072701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_054896.2
TIMM21 Protein
Research Use Only
TIMM21
Recombinant Protein
E. coli
MICTFLRAVQ YTEKLHRSSA KRLLLPYIVL NKACLKTEPS LRCGLQYQKK TLRPRCILGV TQKTIWTQGP SPRKAKEDGS KQVSVHRSQR GGTAVPTSQK VKEAGRDFTY LIVVLFGISI TGGLFYTIFK ELFSSSSPSK IYGRALEKCR SHPEVIGVFG ESVKGYGEVT RRGRRQHVRF TEYVKDGLKH TCVKFYIEGS EPGKQGTVYA QVKENPGSGE YDFRYIFVEI ESYPRRTIII EDNRSQDD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29090
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol