Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TINAGL1 Protein
A cDNA sequence encoding the TINAGL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | TINAGL1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15914599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15924599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15994589
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TINAGL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TINAGL1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAQQGRGR RELAPGLHLR GIRDAGGRYC QEQDLCCRGR ADDCALPYLG AICYCDLFCN RTVSDCCPDF WDFCLGVPPP FPPIQGCMHG GRIYPVLGTY WDNCNRCTCQ ENRQWQCDQE PCLVDPDMIK AINQGNYGWQ AGNHSAFWGM TLDEGIRYRL GTIRPSSSVM NMHEIYTVLN PGEVLPTAFE ASEKWPNLIH EPLDQGNCAG SWAFSTAAVA SDRVSIHSLG HMTPVLSPQN LLSCDTHQQQ GCRGGRLDGA WWFLRRRGVV SDHCYPFSGR ERDEAGPAPP CMMHSRAMGR GKRQATAHCP NSYVNNNDIY QVTPVYRLGS NDKEIMKELM ENGPVQALME VHEDFFLYKG GIYSHTPVSL GRPERYRRHG THSVKITGWG EETLPDGRTL KYWTAANSWG PAWGERGHFR IVRGVNECDI ESFVLGVWGR VGMEDMGHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |