Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TXN1 Protein
A cDNA sequence encoding the TXN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | TXN1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is 7-10 A650/min/mg, obtained by measuring the increase of insulin precipitation in absorbance at 650 nm resulting from the reduction of insulin. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955518
|
enQuireBio™
QP10902-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945518
|
enQuireBio™
QP10902-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935518
|
enQuireBio™
QP10902-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TXN1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVKQIESKTA FQEALDAAGD KLVVVDFSAT WCGPCKMIKP FFHSLSEKYS NVIFLEVDVD DCQDVASECE VKCMPTFQFF KKGQKVGEFS GANKEKLEAT INELV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is 7-10 A650/min/mg, obtained by measuring the increase of insulin precipitation in absorbance at 650 nm resulting from the reduction of insulin. | |
Human | |
His | |
TXN1 solution containing 1x PBS pH 7.4. |