Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAPA Protein
A cDNA sequence encoding the VAPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | VAPA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955129
|
enQuireBio™
QP13921-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945129
|
enQuireBio™
QP13921-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935129
|
enQuireBio™
QP13921-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
VAPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
VAPA solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMAS ASGAMAKHEQ ILVLDPPTDL KFKGPFTDVV TTNLKLRNPS DRKVCFKVKT TAPRRYCVRP NSGIIDPGST VTVSVMLQPF DYDPNEKSKH KFMVQTIFAP PNTSDMEAVW KEAKPDELMD SKLRCVFEMP NENDKLNDME PSKAVPLNAS KQDGPMPKPH SVSLNDTETR KLMEECKRLQ GEMMKLSEEN RHLRDEGLRL RKVAHSDKPG STSTASFRDN VTSP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |