Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vasohibin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vasohibin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7744-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16070541
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_055724.1
Vasohibin-1 Protein
Research Use Only
VASH1
Recombinant Protein
E. coli
MPGGKKVAGG GSSGATPTSA AATAPSGVRR LETSEGTSAQ RDEEPEEEGE EDLRDGGVPF FVNRGGLPVD EATWERMWKH VAKIHPDGEK VAQRIRGATD LPKIPIPSVP TFQPSTPVPE RLEAVQRYIR ELQYNHTGTQ FFEIKKSRPL TGLMDLAKEM TKEALPIKCL EAVILGMYPS SPEGEGSGLL WASASCSESE GGVG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22846
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol