Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vesicle-associated membrane protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6876-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16086470
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001138621.1
Vesicle-associated membrane protein 1
Research Use Only
VAMP7
Recombinant Protein
E. coli
AILFAVVARG TTILAKHAWC GGNFLEVTEQ ILAKIPSENN KLTYSHGNYL FHYICQDRIV YLCITDDDFE RSRAFNFLNE IKKRFQTTYG SRAQTALPYA MNSEFSSVLA AQLKHHSENK GLDKVMETQA QVDELKGIMV RNIDLVAQRG ERLELLIDKT ENLVDSSVTF KTTSRNLARA MCMKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6845
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol