Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS25 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | VPS25 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955189
|
enQuireBio™
QP13941-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945189
|
enQuireBio™
QP13941-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935189
|
enQuireBio™
QP13941-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
VPS25 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The VPS25 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAMSFE WPWQYRFPPF FTLQPNVDTR QKQLAAWCSL VLSFCRLHKQ SSMTVMEAQE SPLFNNVKLQ RKLPVESIQI VLEELRKKGN LEWLDKSKSS FLIMWRRPEE WGKLIYQWVS RSGQNNSVFT LYELTNGEDT EDEEFHGLDE ATLLRALQAL QQEHKAEIIT VSDGRGVKFF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |