missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human VSTM2L Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VSTM2L, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7916-ec-100ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16011571

  • 530.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_542174.1
VSTM2L Protein
Research Use Only
VSTM2L
Recombinant Protein
E. coli
TRPAGHAPWD NHVSGHALFT ETPHDMTART GEDVEMACSF RGSGSPSYSL EIQWWYVRSH RDWTDKQAWA SNQLKASQQE DAGKEATKIS VVKVVGSNIS HKLRLSRVKP TDEGTYECRV IDFSDGKARH HKVKAYLRVQ PGENSVLHLP EAPPAAPAPP PPKPGKELRK RSVDQEACSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128434
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali