Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VSTM2L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VSTM2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7916-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16021571
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_542174.1
VSTM2L Protein
Research Use Only
VSTM2L
Recombinant Protein
E. coli
TRPAGHAPWD NHVSGHALFT ETPHDMTART GEDVEMACSF RGSGSPSYSL EIQWWYVRSH RDWTDKQAWA SNQLKASQQE DAGKEATKIS VVKVVGSNIS HKLRLSRVKP TDEGTYECRV IDFSDGKARH HKVKAYLRVQ PGENSVLHLP EAPPAAPAPP PPKPGKELRK RSVDQEACSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128434
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol