Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc transporter ZIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc transporter ZIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8912-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16067141
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001258886.1
Zinc transporter ZIP1 Protein
Research Use Only
SLC39A1
Recombinant Protein
E. coli
MEQITLAYKE QSGPSPLEET RALLGTVNGG PQHWHDGPGV PQASGAPATP SALR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27173
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol