Learn More
Cytiva Recombinant Taq DNA Polymerase
Codice prodotto. 11349951 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
5000 units
Codice prodotto. 11349951
Marca: Cytiva 28937346
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For PCR and other procedures requiring DNA polymerase activity at elevated temperatures
Taq DNA Polymerase (cloned) is the recombinant form of the native enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli.
  • Highly purified recombinant enzyme
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Each lot is tested to be free of nuclease contamination