Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Bangkok/1/1979 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/Bangkok/1/1979) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9635-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16028551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein
Research Use Only
HA
Recombinant Protein
Yeast
GIFGAIAGFI ENGWEGMXXG WYGFRHQNSE GTGQAADLKS TQAAIDQING KLNRVIEKTN EKFHQIEKEF SEVEGRIQDL EKYVEDTKID LWSYNAELLV ALENQHTIDL TDSEMNKLFE KTRRQLRENA EDMGNGCFKI YHKCDNACIG SIRNGTYDHD VYRDEALNNR FQIKGVELKX GYKDWILWIS FAISCFLLCV VLLGFIMVXC QKGNIRCNIC I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Influenza
His
Tris-based buffer, 50% glycerol