Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Singapore/222/1979) Influenza B (strain B/Singapore/222/1979) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7284-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16038010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein
Research Use Only
NP
Recombinant Protein
Yeast
MSNMDIDGIN TGTIDKTPEE IISGTSGATR PIIRPATLAP PSNKRTRNPS PERATTSSEA DVGRKTQKKQ TPTEIKKSVY NMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AHAVERILLA ATDDKKTEFQ KKKNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Influenza
His
Tris-based buffer, 50% glycerol