Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6213-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16041620
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001036222.1
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Research Use Only
IL1A
Recombinant Protein
E. coli
SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
700193
10 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol