Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Allograft inflammatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5631-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15966569
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_062340.1
Allograft inflammatory factor 1 Protein
Research Use Only
Aif1
Recombinant Protein
E. coli
SQSRDLQGGK AFGLLKAQQE ERLEGINKQF LDDPKYSNDE DLPSKLEAFK VKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKRLIR EVSSGSEETF SYSDFLRMML GKRSAILRMI LMYEEKNKEH KRPTGPPAKK AISELP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11629
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol