Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_038680.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 20303 |
Nome | CCL4 / MIP1B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916159
|
enQuireBio™
QP5452-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906159
|
enQuireBio™
QP5452-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_038680.1 | |
CCL4 / MIP1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Appropriate THP-1 chemotaxis is confirmed for each lot of Mouse CCL4 / MIP1B. To pass QC, Mouse CCL4 / MIP1B must significantly induced cell migration at concentrations below 100 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20303 | |
Research Use Only | |
CCL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |