Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD16 / FCGR3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD16 / FCGR3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7302-ma-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16078090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
CD16 / FCGR3 Protein
Research Use Only
FCGR3
Recombinant Protein
Mammal
ALPKAVVKLD PPWIQVLKED MVTLMCEGTH NPGNSSTQWF HNGRSIRSQV QASYTFKATV NDSGEYRCQM EQTRLSDPVD LGVISDWLLL QTPQRVFLEG ETITLRCHSW RNKLLNRISF FHNEKSVRYH HYKSNFSIPK ANHSHSGDYY CKGSLGSTQH QSKPVTITVQ DPATTSSISL VWYHT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol