Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD20 / MS4A1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD20 / MS4A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6387-ye-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16072940
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_031667.1
CD20 / MS4A1 Protein
Research Use Only
MS4A1
Recombinant Protein
Yeast
ILNMTLSHFL KMRRLELIQT SKPYVDIYDC EPSNSSEKNS PSTQYCNSIQ SVFLGILSAM LISAFFQKLV TAGIVENEWK RMCTRSKSNV VLLSAGEKNE QTIKMKEEII ELSGVSSQPK NEEEIEIIPV QEEEEEEAEI NFPAPPQEQE SLPVENEIAP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12482
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol