Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD21 / CR2 / C3DR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD21 / CR2 / C3DR, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2990.00€
Specifica
Nome | CD21 / CR2 / C3DR Protein |
---|---|
Purezza | Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | Cr2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-100UG |
100 μg |
680.00€
100µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15968289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-1MG |
1 mg |
2990.00€
1mg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15958289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
15978289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
15988289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
15998289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
Specifica
CD21 / CR2 / C3DR Protein | |
Research Use Only | |
Cr2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LYGNEVSYEC DEGFYLLGEK SLQCVNDSKG HGSWSGPPPQ CLQSSPLTHC PDPEVKHGYK LNKTHSAFSH NDIVHFVCNQ GFIMNGSHLI RCHTNNTWLP GVPTCIRKAS LGCQSPSTIP NGNHTGGSIA RFPPGMSVMY SCYQGFLMAG EARLICTHEG TWSQPPPFCK EVNCSFPEDT NGIQKGFQPG KTYRFGATVT LECEDGYTLE GSPQSQCQDD SQWNPPLALC KYRRW |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |