Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD81 / TAPA-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD81 / TAPA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5798-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15947849
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_598416.1
CD81 / TAPA-1 Protein
Research Use Only
Cd81
Recombinant Protein
E. coli
KDQIAKDVKQ FYDQALQQAV MDDDANNAKA VVKTFHETLN CCGSNALTTL TTTILRNSLC PSGGNILTPL LQQDCHQKID ELFSGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12520
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol