Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CMPK1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CMPK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8136-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16022851
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_079923.3
CMPK1 Protein
Research Use Only
Cmpk1
Recombinant Protein
E. coli
MKPLVVFVLG GPGAGKGTQC ARIVEKYGYT HLSAGELLRD ERKNPDSQYG ELIEKYIKEG KIVPVEITIS LLKREMDQTM AANAQKNKFL IDGFPRNQDN LQGWNKTMDG KADVSFVLFF DCNNEICIER CLERGKSSGR SDDNRESLEK RIQTYLESTK PIIDLYEEMG KVKKIDASKS VDEVFGEVVK IFDKEG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66588
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol