Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CST3 Protein
A cDNA sequence encoding the CST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) 13010
Nome CST3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene Cst3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15964248
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10560-HIS-INSECT-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954248
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10560-HIS-INSECT-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944248
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10560-HIS-INSECT-100UG
100 μg
1815.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
13010
Research Use Only
Cst3
Mouse
His
CST3 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
CST3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Baculovirus
ATPKQGPRML GAPEEADANE EGVRRALDFA VSEYNKGSND AYHSRAIQVV RARKQLVAGV NYFLDVEMGR TTCTKSQTNL TDCPFHDQPH LMRKALCSFQ IYSVPWKGTH SLTKFSCKNA HHHHHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.