Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTSA Protein
A cDNA sequence encoding the CTSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 19025 |
---|---|
Nome | CTSA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Ctsa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15967638
|
enQuireBio™
QP11558-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947638
|
enQuireBio™
QP11558-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957638
|
enQuireBio™
QP11558-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
19025 | |
Research Use Only | |
Ctsa | |
Mouse | |
His | |
CTSA protein solution (0.5 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CTSA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
APDQDEIDCL PGLAKQPSFR QYSGYLRASD SKHFHYWFVE SQNDPKNSPV VLWLNGGPGC SSLDGLLTEH GPFLIQPDGV TLEYNPYAWN LIANVLYIES PAGVGFSYSD DKMYVTNDTE VAENNYEALK DFFRLFPEYK DNKLFLTGES YAGIYIPTLA VLVMQDPSMN LQGLAVGNGL ASYEQNDNSL VYFAYYHGLL GNRLWTSLQT HCCAQNKCNF YDNKDPECVN NLLEVSRIVG KSGLNIYNLY APCAGGVPGR HRYEDTLVVQ DFGNIFTRLP LKRRFPEALM RSGDKVRLDP PCTNTTAPSN YLNNPYVRKA LHIPESLPRW DMCNFLVNLQ YRRLYQSMNS QYLKLLSSQK YQILLYNGDV DMACNFMGDE WFVDSLNQKM EVQRRPWLVD YGESGEQVAG FVKECSHITF LTIKGAGHMV PTDKPRAAFT MFSRFLNKEP YVEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |