Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTSD Protein
A cDNA sequence encoding the CTSD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | CTSD Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is > 1,000 pmol/min/ug in which one unit will convert 1.0 pmole of Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2 to MCA- Pro-Leu-OH per minute at pH 3.5 at 25C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954268
|
enQuireBio™
QP10567-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15974268
|
enQuireBio™
QP10567-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964268
|
enQuireBio™
QP10567-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CTSD Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
IIRIPLRKFT SIRRTMTEVG GSVEDLILKG PITKYSMQSS PKTTEPVSEL LKNYLDAQYY GDIGIGTPPQ CFTVVFDTGS SNLWVPSIHC KILDIACWVH HKYNSDKSST YVKNGTSFDI HYGSGSLSGY LSQDTVSVPC KSDQSKARGI KVEKQIFGEA TKQPGIVFVA AKFDGILGMG YPHISVNNVL PVFDNLMQQK LVDKNIFSFY LNRDPEGQPG GELMLGGTDS KYYHGELSYL NVTRKAYWQV HMDQLEVGNE LTLCKGGCEA IVDTGTSLLV GPVEEVKELQ KAIGAVPLIQ GEYMIPCEKV SSLPTVYLKL GGKNYELHPD KYILKVSQGG KTICLSGFMG MDIPPPSGPL WILGDVFIGS YYTVFDRDNN RVGFANAVVL LEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 1,000 pmol/min/ug in which one unit will convert 1.0 pmole of Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2 to MCA- Pro-Leu-OH per minute at pH 3.5 at 25C. | |
Mouse | |
His | |
CTSD protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |