Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DEFB1 / Beta-defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5926-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15948729
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_031869.1
DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
Research Use Only
Defb1
Recombinant Protein
E. coli
DQYKCLQHGG FCLRSSCPSN TKLQGTCKPD KPNCCKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13214
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol