Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP4008-500 ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15935579
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_034243.2
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
NSYPGCPSSY DGYCLNGGVC MHIESLDSYT CNCVIGYSGD RCQTRDLRWW ELR
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
13645
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5