Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ephrin B3 / EFNB3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ephrin B3 / EFNB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5967-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15978999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_031937.1
Ephrin B3 / EFNB3 Protein
Research Use Only
Efnb3
Recombinant Protein
E. coli
LSLEPVYWNS ANKRFQAEGG YVLYPQIGDR LDLLCPRARP PGPHSSPSYE FYKLYLVEGA QGRRCEAPPA PNLLLTCDRP DLDLRFTIKF QEYSPNLWGH EFRSHHDYYI IATSDGTREG LESLQGGVCL TRGMKVLLRV GQSPRGGAVP RKPVSEMPME RDRGAAHSAE PGRDTIPGDP SSNATSRGAE GPLPPPSMPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13643
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol