Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF16 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | FGF16 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958648
|
enQuireBio™
QP11871-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948648
|
enQuireBio™
QP11871-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938648
|
enQuireBio™
QP11871-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
FGF16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
FGF-16 0.2microm filtered solution containing 20mM Tris-HCl, pH 9.0, 1M NaCl, 0.02% Tween-20 and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEVGGVFAS LDWDLHGFSS SLGNVPLADS PGFLNERLGQ IEGKLQRGSP TDFAHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT VHGTRHDHSR FGILEFISLA VGLISIRGVD SGLYLGMNER GELYGSKKLT RECVFREQFE ENWYNTYAST LYKHSDSERQ YYVALNKDGS PREGYRTKRH QKFTHFLPRP VDPSKLPSMS RDLFRYR | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |