missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6044-ec-500ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15939569

  • 2210.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_064397.1
FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Research Use Only
FGF21
Recombinant Protein
E. coli
AYPIPDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGAAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GALYGSPHFD PEACSFRELL LEDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSPNQDAT SWGPVRFLPM PGLLHEPQDQ AGFLPPEPPD VGSSDPLSMV EPLQGRSPSY AS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56636
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali