Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDA Protein
A cDNA sequence encoding the GDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | GDA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is > 4,000 pmol/min/ug, and is defined asthe amount of enzyme that convert guanine to xanthine per minute at pH 8.0 at 37C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924458
|
enQuireBio™
QP10627-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944458
|
enQuireBio™
QP10627-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934458
|
enQuireBio™
QP10627-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GDA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCAARTP PLALVFRGTF VHSTWTCPME VLRDHLLGVS DSGKIVFLEE SSQQEKLAKE WCFKPCEIRE LSHHEFFMPG LVDTHIHAPQ YAFAGSNVDL PLLEWLNKYT FPTEQRFRST DVAEEVYTRV VRRTLKNGTT TACYFGTIHT DSSLILAEIT DKFGQRAFVG KVCMDLNDTV PEYKETTEES VKETERFVSE MLQKNYPRVK PIVTPRFTLS CTETLMSELG NIAKTHDLYI QSHISENREE IEAVKSLYPS YKNYTDVYDK NNLLTNKTVM AHGCYLSEEE LNIFSERGAS IAHCPNSNLS LSSGLLNVLE VLKHKVKIGL GTDVAGGYSY SMLDAIRRAV MVSNVLLINK VNEKNLTLKE VFRLATLGGS QALGLDSEIG NFEVGKEFDA LLINPRASDS PIDLFYGDFV GDISEAVIQK FLYLGDDRNI EEVYVGGKQV VPFSSSV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 4,000 pmol/min/ug, and is defined asthe amount of enzyme that convert guanine to xanthine per minute at pH 8.0 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
GDA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol . |