Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit beta-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7346-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16048360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_058652.1
Hemoglobin subunit beta-2 Protein
Research Use Only
Hbb-b2
Recombinant Protein
Yeast
VHLTDAEKSA VSCLWAKVNP DEVGGEALGR LLVVYPWTQR YFDSFGDLSS ASAIMGNPKV KAHGKKVITA FNEGLKNLDN LKGTFASLSE LHCDKLHVDP ENFRLLGNAI VIVLGHHLGK DFTPAAQAAF QKVVAGVATA LAHKYH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
15130
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol