Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H2B type 1-M Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone H2B type 1-M, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6160-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16091240
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_835507.1
Histone H2B type 1-M Protein
Research Use Only
Hist1h2bm
Recombinant Protein
E. coli
PEPTKSAPAP KKGSKKAVTK AQKKDGKKRK RSRKESYSVY VYKVLKQVHP DTGISSKAMG IMNSFVNDIF ERIAGEASRL AHYNKRSTIT SREIQTAVRL LLPGELAKHA VSEGTKAVTK YTSSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
319186
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol