Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8841-ec-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16016771
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_032363.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
E. coli
IESLESLNNY FNSSGIDVEE KSLFLDIWRN WQKDGDMKIL QSQIISFYLR LFEVLKDNQA ISNNISVIES HLITTFFSNS KAKKDAFMSI AKFEVNNPQV QRQAFNELIR VVHQLLPESS LRKRKRSRC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
15978
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol