Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL18BP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL18BP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8880-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16026951
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_034661.1
IL18BP Protein
Research Use Only
IL18BP
Recombinant Protein
E. coli
TSAPQTTATV LTGSSKDPCS SWSPAVPTKQ YPALDVIWPE KEVPLNGTLT LSCTACSRFP YFSILYWLGN GSFIEHLPGR LKEGHTSREH RNTSTWLHRA LVLEELSPTL RSTNFSCLFV DPGQVAQYHI ILAQLWDGLK TAPSPSQETL SSHSPVSRSA GPGVA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16068
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol