Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL7R / IL7RA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6226-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16011750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_032398.3
IL7R / IL7RA Protein
Research Use Only
Il7r
Recombinant Protein
Yeast
ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16197
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol