missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL7R / IL7RA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6226-ye-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16071740

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_032398.3
IL7R / IL7RA Protein
Research Use Only
Il7r
Recombinant Protein
Yeast
ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16197
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali