missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Lymphocyte antigen 6E Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lymphocyte antigen 6E, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9800-ye-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16018751

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001157508.1
Lymphocyte antigen 6E Protein
Research Use Only
LY6E
Recombinant Protein
Yeast
LMCFSCTDQK NNINCLWPVS CQEKDHYCIT LSAAAGFGNV NLGYTLNKGC SPICPSENVN LNLGVASVNS YCCQSSFCNF SA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17069
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali