missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse MMP-3 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MMP-3 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8900-ec-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16067081

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_034939.1
MMP-3 Protein
Research Use Only
MMP3
Recombinant Protein
E. coli
PGSPKWRKSH ITYRIVNYTP DLPRQSVDSA IEKALKVWEE VTPLTFSRIS EGEADIMISF AVGEHGDFVP FDGPGTVLAH AYAPGPGING DAHFDDDERW TEDVTGTNLF LVAAHELGHS LGLYHSAKAE ALMYPVYKSS TDLSRFHLSQ DDVDGIQSLY GTPTASPDVL VVPTKSNSLE PETSPMCSST LFFDAVSTLR GEVLFFKDRH FWRKSLRTPE PEFYLISSFW PSLPSNMDAA YEVTNRDTVF IFKGNQFWAI RGHEELAGYP KSIHTLGLPA TVKKIDAAIS NKEKRKTYFF VEDKYWRFDE KKQSMEPGFP RKIAEDFPGV DSRVDAVFEA FGFLYFFSGS SQLEFDPNAK KVTHILKSNS WFNC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17392
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali