missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Monoglyceride lipase Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9271-ye-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16047971

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001159721.1
Monoglyceride lipase Protein
Research Use Only
Mgll
Recombinant Protein
Yeast
MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAHMLKGLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDV LQHVDTIQKD YPDVPIFLLG HSMGGAISIL VAAERPTYFS GMVLISPLVL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNMTLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLV CRAGLKVCFG IQLLNAVARV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSRSQDKT LKMYEGAYHV LHRELPEVTN SVLHEVNSWV SHRIAAAGAG CPP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23945
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali