missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Nidogen-1 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nidogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6420-ec-100ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16093180

  • 770.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_035047.2
Nidogen-1 Protein
Research Use Only
Nid1
Recombinant Protein
E. coli
SPQRVNGKVK GRIFVGSSQV PVVFENTDLH SYVVMNHGRS YTAISTIPET VGYSLLPLAP IGGIIGWMFA VEQDGFKNGF SITGGEFTRQ AEVTFLGHPG KLVLKQQFSG IDEHGHLTIS TELEGRVPQI PYGASVHIEP YTELYHYSSS VITSSSTREY TVMEPDQDGA APSHTHIYQW RQTITFQECA HDDARPALPS TQQLSVDSVF VLYNKEERIL RYALSNSIGP VRDGSPDA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18073
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali