Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PRDX1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 18477 |
---|---|
Nome | PRDX1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | Prdx1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975318
|
enQuireBio™
QP10837-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965318
|
enQuireBio™
QP10837-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955318
|
enQuireBio™
QP10837-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
18477 | |
Research Use Only | |
Prdx1 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MSSGNAKIGY PAPNFKATAV MPDGQFKDIS LSEYKGKYVV FFFYPLDFTF VCPTEIIAFS DRADEFKKLN CQVIGASVDS HFCHLAWINT PKKQGGLGPM NIPLISDPKR TIAQDYGVLK ADEGISFRGL FIIDDKGILR QITINDLPVG RSVDEIIRLV QAFQFTDKHG EVCPAGWKPG SDTIKPDVNK SKEYFSKQKL EHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
PRDX1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is >2,500 pmol/min/ug. Enzymatic activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for minute. | |
Mouse | |
His | |
PRDX1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |